missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Laminin subunit beta-2 Protein

Product Code. 16086461
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16086461

missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8788ec100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Laminin subunit beta-2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Accession Number NP_002283.3
Gene ID (Entrez) 3913
Name Laminin subunit beta-2 Protein
Quantity 100 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol LAMB2
Protein Length Partial (see sequence information for more details).
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence PDSIEMVATR VLELSIPASA EQIQHLAGAI AERVRSLADV DAILARTVGD VRRAEQLLQD ARRARSWAED EKQKAETVQA ALEEAQRAQG IAQGAIRGAV ADTRDTEQTL YQVQERMAGA ERALSSAGER ARQLDALLEA LKLKRAGNSL AASTAEETAG SAQGRAQEAE QLLRGPLGDQ YQTVKALAER KAQGVLAAQA RAEQLRDEAR DLLQAAQDKL QRLQELEGTY EENERALESK AAQLDGLEAR MRSVLQAINL QVQIYNTCQ
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt