missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MVK Protein

Product Code. p-7150637
Click to view available options
Quantity:
1 mg
20 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
20µg
5µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15931459

Brand: enQuireBio™ QP127605ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A cDNA sequence encoding the MVK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Specifications

Name MVK Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag His
Sequence MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSEVLL VSAPGKVILH GEHAVVHGKV ALAVSLNLRT FLRLQPHSNG KVDLSLPNIG IKRAWDVARL QSLDTSFLEQ GDVTTPTSEQ VEKLKEVAGL PDDCAVTERL AVLAFLYLYL SICRKQRALP SLDIVVWSEL PPGAGLGSSA AYSVCLAAAL LTVCEEIPNP LKDGDCVNRW TKEDLELINK WAFQGERMIH GNPSGVDNAV STWGGALRYH QGKISSLKRS PALQILLTNT KVPRNTRALV AGVRNRLLKF PEIVAPLLTS IDAISLECER VLGEMGEAPA PEQYLVLEEL IDMNQHHLNA LGVGHASLDQ LCQVTRARGL HSKLTGAGGG GCGITLLKPG LEQPEVEATK QALTSCGFDC LETSIGAPGV SIHSATSLDS RVQQALDGL
Buffer MVK protein (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato