missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OAS1 Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
2 μg
Unit Size:
10µg
1mg
2µg
Spezifikation
Spezifikation
| Name | OAS1 Protein |
| Quantity | 2 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Human |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Sequence | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMDLRNTPAK SLDKFIEDYL LPDTCFRMQI NHAIDIICGF LKERCFRGSS YPVCVSKVVK GGSSGKGTTL RGRSDADLVV FLSPLTTFQD QLNRRGEFIQ EIRRQLEACQ RERAFSVKFE VQAPRWGNPR ALSFVLSSLQ LGEGVEFDVL PAFDALGQLT GSYKPNPQIY VKLIEECTDL QKEGEFSTCF TELQRDFLKQ RPTKLKSLIR LVKHWYQNCK KKLGKLPPQY ALELLTVYAW ERGSMKTHFN TAQGFRTVLE LVINYQQLCI YWTKYYDFKN PIIEKYLRRQ LTKPRPVILD PADPTGNLGG GDPKGWRQLA QEAEAWLNYP CFKNWDGSPV SSWILLVRPP ASSLPFIPAP LHEA |
| Buffer | The OAS1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur