missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human YWHAG Protein

Product Code. p-7151898
Click to view available options
Quantity:
1 mg
25 μg
5 μg
Unit Size:
1mg
25µg
5µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15935329

Brand: enQuireBio™ QP139865ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

A cDNA sequence encoding the YWHAG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Spezifikation

Gene ID (Entrez) 7532
Name YWHAG Protein
Quantity 5 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gene Symbol YWHAG
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Human
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MVDREQLVQK ARLAEQAERY DDMAAAMKNV TELNEPLSNE ERNLLSVAYK NVVGARRSSW RVISSIEQKT SADGNEKKIE MVRAYREKIE KELEAVCQDV LSLLDNYLIK NCSETQYESK VFYLKMKGDY YRYLAEVATG EKRATVVESS EKAYSEAHEI SKEHMQPTHP IRLGLALNYS VFYYEIQNAP EQACHLAKTA FDDAIAELDT LNEDSYKDST LIMQLLRDNL TLWTSDQQDD DGGEGNN
Buffer YWHAG solution containing 20mM Tris 7.5.
Purity or Quality Grade Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt