missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse MCP-3 / CCL7 Protein

Product Code. p-7152122
Click to view available options
Quantity:
1 mg
500 μg
Unit Size:
1mg
500µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15996149

Brand: enQuireBio™ QP5450500ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Spezifikation

Accession Number NP_038682.1
Gene ID (Entrez) 20306
Name MCP-3 / CCL7 Protein
Quantity 500 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol CCL7
Biological Activity CCL7 / MCP-3 bioactivity was examined in a THP-1 cell migration assay. Significant chemotaxis of THP-1 cells was observable at concentrations of CCL7 greater than 1 ug/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence QPDGPNASTC CYVKKQKIPK RNLKSYRRIT SSRCPWEAVI FKTKKGMEVC AEAHQKWVEE AIAYLDMKTP TPKP
Buffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt