missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat IL25 Protein

Product Code. p-7152159
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15946299

Brand: enQuireBio™ QP55122ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Recombinant Protein

Spécification

Accession Number NP_001178936.1
Gene ID (Entrez) 501996
Name IL25 Protein
Quantity 2 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gene Symbol IL25
Biological Activity Rat IL25 induces IL-8 production from human PBMCs at concentrations greater than or equal to 100 ng/ml.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Rat
Species E. coli
Protein Tag Untagged
Sequence MCSHLPRCCP SKQQEFPEEW LKWNPAPVSP PEPLRHTHHP ESCRASKDGP LNSRAISPWS YELDRDLNRV PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPMGNSV PLYHNQTVFY RRPCHGEQGA HGRYCLERRL YRVSLACVCV RPRMMA
Buffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Purity or Quality Grade Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis