missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ RECTAS

Code produit 18708626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18708626 10 mg 10mg
18707026 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18708626 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7679/10
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Tocris product, part of R&D Systems. IKBKAP pre-mRNA splicing modulator

RECTAS (rectifier of aberrant splicing) is a pre-mRNA splicing modulator of the IKBKAP (inhibitor of κ light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase complex associated protein) gene. It corrects aberrant IKBKAP splicing in vitro in cellular models of familial dysautonomia and in vivo in transgenic mice. In combination with Phenylbutyric acid (Cat. No. 2682), RECTAS rescues PARK7 aberrant splicing and neuronal cell loss in a midbrain organoid model of familial Parkinson's disease. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7 H-purin-6-amine
CAS 101862-47-9
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Target DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Molecular Formula C10H8ClN5O
Purity 0.98
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.