Learn More
Thermo Scientific™ Agglutinating Sera, Salmonella O
Description
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test using Agglutinating Sera, Salmonella O.
Serologically identify somatic O antigens of Salmonella strains by slide agglutination test for epidemiological and diagnostic purposes using Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella O. The sera are absorbed to remove agglutinins for other Salmonella antigens and the paracolon α agglutinin. Salmonella Somatic Agglutinating Sera (ZC series) are intended for the identification of O antigens.
- Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
Spezifikation
Spezifikation
| Control Sets | Positive |
| Description | Factor 9 (group D) |
| Detectable Analytes | Salmonella O Antigen |
| Type | Agglutinating Sera |
| Organism Group | Group D |
| Packaging Type | 2 mL/Vial |
| Quantity | 2 mL |
| Target Organism Class | Salmonella O |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.