Learn More
Rephile™ RephiDuo P Pack 2
Product Code. 15479719 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Water Purification System
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
15479719 Water Purification System Each
1 options
Product Code. 15479719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.83 €
    299.28 € / Pack of 1
    Save 25.55 €
    7% Off
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This product is designed to remove the most of the particles, organic compounds and chlorine from tap water to protect RO membranes.
RephiDuo P Pack 2 for Elix™ and Rios™ systems. Comparable to PR0G00002.
Compatible with following Millipore™ systems:
  • Direct-Q 3 /5™ (older version)
  • Elix (UV) 3/5/10™
  • RiOs 3™ (older version)
  • RiOs 5/8/16™
  • AFS 3/3D™
Disclaimer: These products are manufactured by Rephile. Rephile are not affiliated with or endorsed by Merck™.
Spezifikation
Autoclavable Not Autoclavable
For Use With (Equipment) Water Purification System
Type Cartidge Kit
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.