Learn More
Hanna Instruments™ Replacement pH Electrodes
Product Code. 10619562
Change view
Click to view available options
pH Range:
0 to 14
Unit Size:
Each
Product Code. pH Range Unit Size
10619562 0 to 14 Each
1 options
Product Code. 10619562 Supplier Hanna Instruments™ Supplier No. HI73127
Estimated Shipment: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
The spare electrode is designed as an easy-fit cartridge that locks into place, featuring two o-rings to maintain a watertight seal.
  • Compatible with HI98129, and HI98130 Combo multiparameter testers, HI98127 and HI98128 pHep™ testers, and HI98121 ORP tester
  • Features a stainless steel round connector and extendable cloth junction
  • Designed as an easy-fit cartridge that locks into place, featuring two o-rings to maintain a watertight seal
Specifications
Connector Types Pin
Diameter (Metric) 12 mm
pH Range 0 to 14
Temperature (Metric) Range 0°C to 50°C
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.