missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Resorcinol, TRC

Product Code. 30041307
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30041307 1 g 1g
30003827 100 g 100g
30007081 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30041307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR1447001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 108-46-3
Molecular Formula C6 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Synonym Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol
IUPAC Name benzene-1,3-diol
SMILES Oc1cccc(O)c1

Especificaciones

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Formula Weight 110.0368
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.