missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Resurge™ CD3 Supplement, without glucose and L-glutamine

Código de producto. 16249911
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
100g
1kg
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16249911

missing translation for 'mfr': Gibco™ 670018

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A diverse set of fully chemically defined, animal origin–free and protein-free cell culture supplements, which help promote cell growth and boost protein production.

An animal origin-free (AOF) protein-free chemically defined supplement. It can be used in batch and fed batch mode in cell culture processes. All components are chemically defined with known molecular formulae and structures and meet our stringent Animal Origin-Free (AOF) specification. Formulated without glucose, L-glutamine, and sodium bicarbonate. Due to the balanced nutritional nature of this supplement, rich in amino acids, it has also been used in bacterial applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Content And Storage Storage conditions: 2°C to 8°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Cell Line CHO
Classification Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free
Form Powder
Product Type Media Supplement
Without Additives No Glutamine, No Glucose
Format Bottle(s)
Product Line Resurge
Quantity 100 g
Source Animal origin-free
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado