missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 48-8071 fumarate

Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
Ro 48-8071 fumarate is a 2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor (IC50 = 6.5 nM); blocks cholesterol synthesis in HepG2 cells. Reduces viability of breast cancer cell lines. Also inhibits Ebola virus (EBOV) cell entry (IC50 = 1.74 μM).
Spécification
Spécification
| CAS | 189197-69-1 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | (4-Bromophenyl)[2-fluoro-4-[[6-(methyl-2-propen-1-ylamino)hexyl]oxy]phenyl]methanone |
| Product Type | Ro 48-8071 fumarate |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 564.44 |
| Inhibitors | Ro 48-8071 fumarate |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu