missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ ROI & Background Calibration Kit, 96-well

Codice prodotto. 15742357 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
2 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
Pack of 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15742357 2 x 96-well Plates Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15742357 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4432626
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The 96-Well ROI & Background Calibration Kit is used to maintain your real-time PCR instrument with standard 96-well block

  • The 96-Well ROI & Background Calibration Kit is used to maintain your real-time PCR instrument with standard 96-well block.
  • Region of interest (ROI) and background calibration should be run after lamp change.
  • Please see your instrument user guide for full instructions on use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at -20°C ± 5°C
Calibrated Dye Proprietary Mix
For Use With (Equipment) ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx
Product Type Background Calibration Kit
For Use With (Application) Real Time PCR (qPCR)
Shipping Condition Dry Ice
Quantity 2 x 96-well Plates
Calibration Type Spectral Calibration

For In Vitro Diagnostic Use

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.