missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ ROTAVISC Standard Spindle

Product Code. 17297539 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Size:
14 x 117 x 14 mm (W x H x D)
16 x 135 x 16 mm (W x H x D)
20 x 117 x 20 mm (W x H x D)
22 x 135 x 22 mm (W x H x D)
32 x 135 x 32 mm (W x H x D)
35 x 135 x 35 mm (W x H x D)
55 x 135 x 55 mm (W x H x D)
8 x 117 x 8 mm (W x H x D)
8 x 135 x 8 mm (W x H x D)
Form:
Cylinder
Disc
Unit Size:
Each
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Form Unit Size
17297539 14 x 117 x 14 mm (W x H x D) Disc Each
17277539 20 x 117 x 20 mm (W x H x D) Cylinder Each
17287539 20 x 117 x 20 mm (W x H x D) Disc Each
17207549 8 x 117 x 8 mm (W x H x D) Cylinder Each
17217549 55 x 135 x 55 mm (W x H x D) Disc Each
17227549 35 x 135 x 35 mm (W x H x D) Disc Each
17237549 32 x 135 x 32 mm (W x H x D) Disc Each
17247549 22 x 135 x 22 mm (W x H x D) Disc Each
17257549 16 x 135 x 16 mm (W x H x D) Disc Each
17267549 8 x 135 x 8 mm (W x H x D) Cylinder Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17297539 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025006830
Estimated Shipment: 06-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Standard spindle designed for use with IKA™ ROTAVISC Viscometers.

  • Quick coupling
  • Hook hitch
  • M2.5 left-handed thread
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Standard Spindle
For Use With (Equipment) IKA™ ROTAVISC Viscometer
Material AISI 316L
Form Disc
Size 14 x 117 x 14 mm (W x H x D)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.