Learn More
MEDICOM Safewear CPE Splash Gown
Product Code. 31781314 Shop All Medicom Products
Change view
Click to view available options
Size:
Universal
Unit Size:
Pack of 75
Product Code. Size Unit Size
31781314 Universal Pack of 75
1 options
Product Code. 31781314 Supplier MEDICOM Supplier No. J50656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.95 €
    49.24 € / Pack of 75
    Save 9.71 €
    16% Off
Estimated Shipment: 11-03-2027
Add to basket
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The CPE hygiene gown provides superior protection to a traditional apron by covering the body and arms with secure fastening.
  • Offers superior protection compared to a traditional apron
  • Covers almost the entire body including the arms
  • Attaches with stretchable ties
  • Thumb pass system to prevent sleeves from riding up
  • Adapts to different body shapes
Specifica
Size Universal
Product Type Isolation Gown
Material CPE
Color Blue
Closure Type Back Ties
Disposable Single-use
Sterility Non-sterile
Cuff Style Elastic
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.