missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Sartolab RF/BT are disposable vacuum filtration units. The units including receiver flask (RF) contain an optimized Sartorius PES membrane and combine highest flow-rates and throughput with extremely low protein binding and extractables. They are therefore the product of choice for sterile filtration of tissue culture media, buffers, additives and other aqueous biologicals. Sartolab RF vacuum units are available as 150, 250, 500 and 1000mL units. Low protein binding Fast flow and high throughput. Easy to use. Includes receiver flask.
Spezifikation
Spezifikation
| Connectors | Plug-on hose nipple |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Sterile |
| Filtration Area | 62 cm2 |
| Housing Material | Polystyrene |
| Includes | 150mL, 500mL, 1000mL funnel and receiver flask, 5cm and 9cm dia. 0.1μm pore size polyethersulfone membrane |
| Quantity | 12 Pack |
| Type | Sartolab RF Vacuum Filtration Unit |
| Volume (Metric) | 1 L |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?