missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Screw Cap Container
Description
- Specimen container.
- Polyethylene cap which guarantees the perfect leakproof with milled rim allowing a safe and easy opening /closing.
- Without label.
- Excellent high and low temperatures resistance and chemical agents.
- Latex Free.
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Cylindrical |
| Sterility | Non-sterile |
| Capacity (English) | 1 oz. |
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?