missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
Description
- Adjustable Ratchet Temples.
- Pressure Diffusion Temple (PDT) Technology helps diffuse pressure over the ear for a secure and comfortable fit.
- Scotchgard™ Anti-Fog Coating resists fogging longer than traditional anti-fog coatings, up to 25 washings with water.
- Polycarbonate Lenses absorb 99.9% of UVA and UVB rays.
- Meets the requirements of EN166-2001 Standard as an Impact Rated Spectacle.
- Meets the requirements of EN166-2001 standard as an impact rated spectacle.
- Contoured brow guard rests comfortably against forehead and helps provide additional coverage from particles.
Spécification
Spécification
| Lens Coating | Scratch-resistant |
| Lens Tint | Clear |
| Product Type | Overspectacles |
| Frame Color | Blue |
| Model | SF3701ASP-BLU-EU |
| Quantity | 20/Cs. |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | Polycarbonate |
| Frame Type | Frameless |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?