missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Sfllrnpndkyepf

Product Code. 16489488
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16489488

Brand: MedChemExpress HYP1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Sfllrnpndkyepf is a synthetic thrombin receptor agonist peptide.

Specifikationer

Purity 97.23%
CAS 137339-65-2
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Molecular Weight (g/mol) 1739.92 g/mol
Product Type Reference compound
Quantity 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility DMSO : 100 mg/mL (57.47 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (28.74 mM)
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.