missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGE™ Split/Splitless Liner - Recessed Gooseneck with Wool

Product Code. 10656211
Change view
Click to view available options
Quantity:
5/Pk.
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10656211 5/Pk. Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10656211 Supplier SGE™ Supplier No. 092010
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For various GC Instruments

  • All liners are deactivated using high temperature (420°C) gas phase deactivation
  • Supplied in blister packs to prevent contamination
  • Reduced active sites mean no unwanted reaction in samples

Spécification

Product Type GC Split/Splitless Liner
Includes Recessed gooseneck
Quantity 5/Pk.
Length (Metric) 7.85 cm
Packing Material Quartz Wool
Diameter (Metric) Inner 0.4 cm
Diameter (Metric) Outer 0.63 cm
For Use With (Equipment) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.