Learn More
Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E Series Disposable Blade Holders, Low profile
Product Code. 12037159 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Profile:
Low
Unit Size:
Each
Product Code. Profile Unit Size
12037159 Low Each
1 options
Product Code. 12037159 Supplier Epredia™ Supplier No. A77510272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 €
    2505.05 € / Pack of 1
    Save 554.95 €
    18% Off
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Eliminate the need to switch to a different knife holder for larger specimens by using the Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E Series Disposable Blade Holders.
  • Improved clamping mechanism design significantly reduces need for knife holder maintenance and improves reliability
  • Consistent reproducible sections provided
  • Larger clamp plate allows easier section retrieval
  • Clamped blade is fully supported along its entire length
  • Entire top stage moves laterally for safer operation
  • Minimized wear on clamping mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Low-profile
Profile Low
For Use With (Equipment) Standard or Epredia Cassettes
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.