missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, Clear Glass, PE Plug
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2.3 mL
5.5 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Shell Vial |
| Color | Clear |
| Material | Glass |
| Volume (Metric) | 2.3 mL |
| Closure Size | 11 |
| Marking Spot | No |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur