missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ 460 Series PVC-Coated Cold Resistant Gloves

Código de producto. 17881171
Cambiar vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Tamaño de la unidad:
10 pairs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Size Tamaño de la unidad
17881171 Large 10 pairs
17871171 Medium 10 pairs
17891171 X-Large 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17881171 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 46009L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    142.22 € / 10 pairs
    Save 35.78 €
    20% Off
In Stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Insulated gloves protect hands, and remain flexible in low temperatures. Rough-textured PVC coating protects against oils and chemicals, while also enhancing grip capabilities and tactile precision.

  • Gloves remain flexible in temperatures as low as -4°F (-20°C)
  • PVC coating protects against oils and chemicals
  • Rough grip enhances tactile precision when handling small, greasy components
  • Extended wrist protection from harmful substances
  • Reduced potential exposure to bacteria, viruses, and fungi

Especificaciones

Coated Area Full
Coating Material PVC
Color Orange
Exterior Finish Fully Textured
Hand Specific
Size Large
For Use With (Application) Chemical Spray/Treatment, Coating Preparation, and Painting
Glove Cuff Style Gauntlet
Liner Material Acrylic
Series 460
Length (English) 11.8 in.
Length (Metric) 30 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.