missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WHEATON™ Snap/Clip Top Closure for Vials

Produktkod. 30286512 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
140/Pk.
162/Pk.
190/Pk.
Förpackningsstorlek:
Pack of 140
Pack of 162
Pack of 190
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30286512 140/Pk. Pack of 140
30286505 162/Pk. Pack of 162
30286509 190/Pk. Pack of 190
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30286512 Lieferant WHEATON™ Lieferanten-Nr. 105050140
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Snap/Clip Top Vial Closures

  • WHEATON™ Snap/Clip Top Vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use the WHEATON™ 22 mm LDPE Snap/Clip Closure
  • Both the vials and caps are particularly suitable for the storage of powders and specimens due to the wide neck opening
  • The vials have a snap ring neck finish for the 'flip off' style 22 mm flexible low density polyethylene snap cap
  • Snap/Clip Top vials are available in sizes from 7 mL to 30 mL to allow flexibility in your sample storage
  • 22 mm LDPE snap caps are sold separately to the vials, and the one size fits all the vial sizes
  • The snap caps are sold in packs of 140, 162 and 190 to match vial quantities
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Color Natural
Diameter (Metric) Outer 22 mm
Material Polyethylene
Pre-slit No
Sterility Non-sterile
Quantity 140/Pk.
For Use With (Equipment) Vial
Autoclavable Not Autoclavable
Product Type Snap Cap
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.