missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpécification
Spécification
| Quantity | 500 mL |
| Formula Weight | 37.83 |
| Chemical Name or Material | Sodium borohydride, 20% aq. NaOH solution |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?