missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1002-62-6 |
| Molecular Formula | C10H19NaO2 |
| MDL Number | MFCD00066453 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | sodium decanoate, sodium caprate, decanoic acid, sodium salt, decanoic acid sodium salt, sodium caprinate, capric acid sodium salt, sodium-n-decanoate, sodium decanoic acid, capric acid, sodium salt, caprinic acid sodium salt |
| InChI Key | FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O |
| IUPAC Name | sodium decanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.25 |
| PubChem CID | 4457968 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?