missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sodium Deuteroxide (40% w/w in D2O), TRC

Product Code. 30414326
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30414326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30414326 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS6240955G

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Chemical Name or Material Sodium Deuteroxide
CAS 14014-06-3
Quantity 5 g
Molecular Formula DNaO
Synonym Deuterated Sodium Hydroxide, Sodium Deuteroxide, Sodium Deuteroxide (NaOD), Sodium Hydroxide-d
InChI Formula InChI=1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
SMILES [Na+].[2H][O-]
Molecular Weight (g/mol) 41
Formula Weight 40.9988
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.