Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate
Beschreibung
Sodium hypophosphite monohydrate is used for electroless nickel plating agent and water treatment agent. It is also used in petroleum fields. Further, it is used as a food additive. In addition, it reduces nickel ions in solution to metallic nickel on metal substrates as well as on plastic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 10039-56-2 |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Molecular Formula | NaH{2}PO{2}^.H{2}O |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.