missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black/Yellow
Description
- Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x W) | 91 x 60 cm |
| Color | Black/Yellow |
| Length (English) | 36 in. |
| Length (Metric) | 91 cm |
| Material | Microcellular Vinyl |
| Type | Industrial and Commercial Matting |
| Width (Metric) | 60 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?