missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Sound Examiner 400 Series Sound Level Meter SE 401-IS
Description
- Intrinsically safe
- SPL, LMAX, LMIN, Peak, LEQ/LAVG, Elapsed Time
- Variable, user-selectable data logging intervals
- Rechargeable lithium battery
- Store numerous noise surveys in memory for download
- Removable Type/Class 1 microphone
- Class 1
- Multilingual user interface
Specifications
Specifications
| Battery Life | 18 hours |
| Dimensions | 28.4 x 7.1 x 3.3 cm |
| Product Type | Sound Level Meter |
| For Use With (Application) | Area Monitoring (Sound Level Meter) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?