missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spiramycin, TRC

Product Code. 30136042
Change view
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30136042 25 g 25g
30132707 5 g 5g
17940875 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68237325G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 8025-81-8
Molecular Formula C43H74N2O14
Molecular Weight (g/mol) 843.05
Synonym Spiramycin, Antibiotic 799, Espiramicin, Foromacidin, IL 5902, NSC 55926, Provamycin, RP 5337, Rovamicina, Rovamycin, Rovamycine, Selectomycin, Sequamycin, Spiramycins, Stomamycin
IUPAC Name 2-((4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-(((2S,3R,4R,5S,6R)-5-(((2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10-(((5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxooxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl)acetaldehyde
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O

Tekniske data

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31+,32-,34?,35-,36+,37+,38+,39-,40?,41-,42-,43?/m0/s1
Formula Weight 842.51
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Spiramycin
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.