missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing

Product Code. 30053193 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/32 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
2 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/32 in.
7/8 in.
9/16 in.
Förpackningsstorlek:
15m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30053193

Brand: Tygon 5011414

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment

Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifikationer

Certifications/Compliance USP;NSF-51;FDA
Diameter (English) Inner 1/2 in.
Material Tygon 3350
Diameter (English) Outer 3/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Sterilization Method Yes

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.