missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- SSC Buffer is used for preparing SSC buffer for Southern and Northen blotting methods.
- The SSC buffer is utilized as buffer for DNA and RNA probe-containing hybridization cocktails
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3 M Trisodium citrate |
| Concentration | 20X |
| pH | 7.0 ±0.1 |
| Physical Form | Solution |
| Quantity | 5L |
| DNase | RNAse, DNAse, Protease free |
| Grade | Molecular Biology |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?