missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Stablcal™ Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU

Product Code. 10453315
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
500 mL
Unit Size:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (Metric) Conditionnement
10453315 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10453315 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur 2659849
Estimated Shipment: 04-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Hach Lange Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1 NTU, Stablcal Stabilized Formazine Turbidity Standard 1.0 NTU, Volume: 500mL

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type Turbidity Standard
For Use With (Equipment) Hach Turbidimeters
Turbidity 1.0 NTU
Volume (Metric) 500 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.