missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Rack for Cryogenic Boxes

Product Code. 15250704 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Boxes (10)
Boxes (12)
Boxes (15)
Boxes (16)
Boxes (20)
Boxes (25)
Boxes (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15250704

missing translation for 'mfr': Tenak™ TE23220

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use Tenak™ Stainless Steel Upright Freezer Racks for Cryogenic Boxes for your cryogenic storage needs. A variety of stainless steel racks accommodate box heights and quantities for laboratory freezers.

  • Suitable for all brands of upright freezers
  • Stainless steel
  • For cryogenic boxes of various capacities

Spezifikation

Cell Dividers Yes
Product Type Standard Rack
Array 2 x 5
Holds Boxes (10)
Material Stainless Steel
Positions 10
Shelves 10
For Use With (Application) Fit into any freezer brand and model
For Use With (Equipment) Upright Freezers
No. per Pack 1
Quantity 1 Ea.
Width (Metric) 139 mm
Height (Metric) 210 mm
Depth (Metric) 688 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt