missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ Neural Induction Medium
Description
- STEMdiff™ Neural Induction Medium is a defined, serum-free medium for the neural induction of human embryonic stem (ES) cells and induced pluripotent stem (iPS) cells
- This medium enables highly efficient generation of neural progenitor cell using either embryoid body- or monolayer culture-based protocols
Spécification
Spécification
| Cell Type | Neural Cells, PSC-Derived, Neural Stem and Progenitor Cells, Pluripotent Stem Cells |
| For Use With (Application) | Cell Culture, Differentiation |
| Quantity | 250 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?