missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Made of a proprietary, cell culture-safe, and inert material that enables cutting of embryonic stem cell colonies growing on feeder cells or other substrates into uniform pieces for optimal passaging.
- Outperforms existing manual and enzymatic passing methods in speed, uniformity of passaged colonies, and reliability.
- Manually passage stem cell colonies in a fraction of the time compared with standard techniques.
- Cut stem cell colonies into pieces of uniform size, making passaging of stem cells more reproducible.
- Control the size for better passaging or to make embryoid bodies.
- Cell culture-safe Passaging Tools are ready for use and packaged individually in gamma-irradiated sleeves.
- One-time use.
- Do not sterilize (alcohol or autoclave)
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Proprietary, Cell Culture-Safe, Inert Material |
| Sterility | Sterile |
| For Use With (Application) | Manual Passaging Stem Cell Colonies |
| Disposable | Single-use |
| Product Type | Stem Cell Passaging Tool |
| Cell Type | Stem Cell |
| Product Line | EZPassage, StemPro |
| Quantity | 10 units |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?