missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Seals

Product Code. 16287290 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Closure Size:
13 mm
20 mm
Color (Seal):
Blue
Red
Unit Size:
Pack of 220
Pack of 230
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Closure Size Color (Seal) unitSize
16287290 13 mm Red Pack of 230
16297290 13 mm Blue Pack of 230
16207300 20 mm Red Pack of 220
16217300 20 mm Blue Pack of 220
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16287290 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W986009S

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The WHEATON™ CompletePAK™ product line is a range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.

  • Sterile
  • Flip-off Seal

Certifications

USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Color (Seal) Red
Material Aluminum
Sterility Sterile
No. per Case 230
Product Line Wheaton CompletePAK
Closure Type Sterile Flip Seal
Closure Size 13 mm
For Use With (Equipment) 2 mL Serum Vial
Certifications/Compliance USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.