missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Superior durability with enhanced walls and crush-resistant 'turrets' at the corners
- Easy handling with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking together
- Manufactured and gamma irradiated in an ISO certified facility
- Traceability certificate available upon request
- Graduated 5, 10 mL
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | Certified DNase, RNase and Pyrogen Free |
| Color | White |
| Capacity (Metric) | 10 mL |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Type | Reagent Reservoir |
| For Use With (Application) | Pipetting |
| Packaging | Individually Wrapped |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Channels | 1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?