missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sterilin™ Autoclave Bags
GREENER_CHOICE

Product Code. 11369103
Click to view available options
Dimensions (L x W):
601 x 406mm
610 x 406mm
660 x 305mm
810 x 610mm
Material:
HDPE
Polypropylene
No. per Case:
200
500
Unit Size:
Pack of 200
Pack of 500
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11369103

Brand: Thermo Scientific™ 510LHT

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Sterilin Autoclave Bags are strong disposable bags with blue biohazard printing specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators.

  • HDPE bags are suitable for sterilization at 121°C and polypropylene bags are suitable for the inactivation of particularly resistant biological waste at 135°C
  • Convenient “tissue box” cartons dispense bags individually
  • Coated wire stands or cardboard holders available for use with autoclave bags

Ordering Alerts:

Not available in all geographic regions

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Description Autoclave bags (PP)
Material Polypropylene
No. per Case 500
Temperature Range (Metric) 135°C
Dimensions (L x W) 601 x 406mm
Length (English) 24 in.
Length (Metric) 610 mm
Width (English) 16 in.
Width (Metric) 406 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado