Learn More
Masterflex™ Straight Connector Barbed Fitting, HDPE
Product Code. 15561105
Change view
Click to view available options
Packaging Quantity:
10 Pack
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. Packaging Quantity unitSize
15561105 10 Pack Pack of 10
1 options
Product Code. 15561105 Supplier Masterflex™ Supplier No. 4062253
Only null left
Add to basket
Add to basket
Combine these simple, economical HDPE straight connector with flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30 psi). HDPE Straight Connector Barbed Fittings slide into soft tubing. Tubing elasticity holds the tubing onto the fitting for low-pressure installations.
  • Designed for quick and easy assembly without tools
  • Very Good chemical resistance
  • Temp range: - 53 to 65°C
  • Sterilize by ethylene oxide
Spezifikation
Material HDPE
For Use With 1/8 in. tubing I.D.
Packaging Quantity 10 Pack
Product Type Barbed Fitting
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.