missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Strontium Chloride, TRC

Product Code. 30427262
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30427262 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427262 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS687678100G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Molecular Formula SrCl2
Quantity 100 g
Synonym Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
InChI Formula InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
IUPAC Name strontium;dichloride
Molecular Weight (g/mol) 158.53
Formula Weight 157.8433
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.