missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Subframe For Stacking Vacuum Oven And Pump Module, Total Height 1650 mm, For Vo101
Shop All Memmert ProductsSpezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Model 500 |
| Type | Tubular |
| Material | Black Enamel Coated Stainless Steel |
| Width (Metric) | 689 mm |
| Depth (Metric) | 533 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?