missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfadiazine Silver Salt, TRC

Product Code. 30240756
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
10 g
25 g
Unit Size:
10g
10mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30240756 25 g 25g
30240867 10 mg 10mg
30240602 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30240756 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69905025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 22199-08-2
Molecular Formula C10 H9 N4 O2 S . Ag
Molecular Weight (g/mol) 357.14
Synonym Silver, [4-amino-N-(2-pyrimidinyl-κN1)benzenesulfonamidato-κO]-, Silver, (4-amino-N-2-pyrimidinylbenzenesulfonamidato-NN,O1)-, Sulfanilamide, N1-2-pyrimidinyl-, monosilver(1+) salt (8CI), Benzenesulfonamide, 4-amino-N-2-pyrimidinyl-, silver complex, Altreet-Ag, Dermazin, Dermazine, Flamazine, Flammazine, Geben, NSC 625324, Physiotulle-Ag, Silvadene, Silver 2-sulfanilamidopyrimidine, Silver sulfadiazine, Silver sulphadiazine, Silverol, Sulfadiazine silver, Sulfadiazine silver salt
IUPAC Name silver;(4-aminophenyl)sulfonyl-pyrimidin-2-ylazanide
SMILES [Ag+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2ncccn2

Spécification

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
Formula Weight 355.9497
Chemical Name or Material Silver Sulfadiazine
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.