missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Sulfasalazine
Description
Inhibitor of NF-κB activation. Inhibits in vitro growth of the human pancreatic cancer cell lines MIA PaCa-2 and PANC-1, and induces apoptosis in glioblastoma cell lines. Also inhibits the cystine-glutamate antiporter, system Xc (SXC). Anti-inflammatory. Induces ferroptosis.
Specifications
Specifications
| CAS | 599-79-1 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C18H14N4O5S |
| Formula Weight | 398.39 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.393 |
| Chemical Name or Material | Sulfasalazine |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?