missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Easily accomodate large specimen sizes with Thermo Scientific™ Super Mega Stainless Steel Molds.
- Sizes fit most cassettes
- Available in packs of 5
- Rounded corners
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Base Mold |
| Material | Stainless Steel |
| Length (Metric) | 60 mm |
| Width (Metric) | 45 mm |
| Depth (Metric) | 15 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?