missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Tamper-Evident Screw Cap

Product Code. 10287623 Shop All Brand Products
Click to view available options
Color:
Blue
Green
Purple
Red
Transparent
Yellow
Unit Size:
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10287623

Brand: BRAND™ 780770

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Tamper-Evident Screw Cap equipped with a silicone seal is suitable for use with microtubes.

  • With silicone seal
  • For microtubes
  • Working temperature between -196 to 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Includes Silicone Seal
Liner Material Silicone
Product Type Tamper-evident Screw Cap
Material Polypropylene
Color Transparent
For Use With (Equipment) 78076064 Microtubes
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis