missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taurohyodeoxycholic Acid, TRC

Product Code. 30136506
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30136506 50 mg 50mg
30137231 25 mg 25mg
30010302 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30136506 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT00790050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2958-04-5
Molecular Formula C26 H45 N O6 S
Molecular Weight (g/mol) 499.7
IUPAC Name 2-[[(4R)-4-[(3R,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]ethanesulfonic acid
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Especificaciones

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-24(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-18-15-23(29)22-14-17(28)8-10-26(22,3)21(18)9-11-25(19,20)2/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,25-,26-/m1/s1
Formula Weight 499.2968
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Taurohyodeoxycholic Acid
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.