missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCEP Hydrochloride, TRC

Product Code. 30009478
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30009478 1 g 1g
30004865 10 g 10g
30003306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30009478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0125001G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 51805-45-9
Molecular Formula C9 H15 O6 P . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 286.65
Synonym Tris (2-Carboxyethyl) Phosphine Hydrochloride (TCEP)
IUPAC Name 3-[bis(2-carboxyethyl)phosphanyl]propanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.OC(=O)CCP(CCC(=O)O)CCC(=O)O

Spécification

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
Formula Weight 286.0373
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material TCEP Hydrochloride
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.